Documentos Principais
M0PMNTKIT
Milli-Q
Suporte de fixação à parede
Saves lab bench space
Sinônimo(s):
Opticap® Wall Mounting Bracket
About This Item
Código UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JA.13
entrada CA/CC
100 V / 240 V AC, 50-60 Hz
esterilidade
0.22 μm filtered
embalagem
pkg of 1 unit
fabricante/nome comercial
Opticap®
Parâmetros
>5 L/min flow rate at 2 bar
28 kg operating weight
5 °C temp. range (35 °C)
resistividade
>10.0 MΩ-cm (at 25 degree celcius)
A × L × P
585 mm × 268 mm × 426 mm
Impurezas
<10 cfu/mL Bacteria level
resíduo de carbono orgânico total (TOC)
<500 ppb
tamanho de poro
0.22 μm pore size
condutividade
100-2000 μS/cm at 25 °C
compatibilidade
for use with AFS®
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Wall mounting bracket enables easy installation of an Opticap® onto the wall, freeing your bench for crucial research work.
Aplicação
For use with AFS® and AFS® E Water Purification Systems.
Informações legais
AFS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13