LUXRGTDIL
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station
Diluent for use with Resolving Solution for MPAGE® Lux Curing Station
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
mPAGE® Lux Bis-Tris Diluent for mPAGE® Lux Curing Station,
prazo de validade
12 mo.
Nível de qualidade
embalagem
1 ea of 1 ea
fabricante/nome comercial
Millipore
características do produto alternativo mais ecológico
Less Hazardous Chemical Syntheses
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
técnica(s)
SDS-PAGE: suitable
electrophoresis: suitable
immunoblotting: suitable
western blot: suitable
C × L × A
7.5 cm × 7.5 cm × 13.4 cm
categoria alternativa mais ecológica
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1