Documentos Principais
LSKPMRN30
Millipore
RNase A, 0,9 ml
About This Item
Código UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.54
Formulário
liquid
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 0.9 mL
fabricante/nome comercial
Montage®
técnica(s)
molecular cloning: suitable (BAC prep)
molecular cloning: suitable (plasmid miniprep)
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
O Kit Montage Plasmid MiniprepHTS 96 é um kit rápido e fácil de usar para minipreparações de plasmídeos ou cromossomos artificiais bacterianos (BAC) de alta pureza
Aplicação
Adequado para minipreparações & de plasmídeos e BACs
Categoria de Pesquisa
Todas
forma física
30mg em 50% de glicerol
Armazenamento e estabilidade
Os reagentes devem ser armazenados entre 15 °C e 30 °C.
Informações legais
MONTAGE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário no nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente para uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Resp. Sens. 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Conteúdo relacionado
We manufacture IP and antibody purification agarose beads that purify immunoglobulins and IgG fractions. Our kits also provide a total antibody purification process