Documentos Principais
LAGB04TP6
Millipore
Cartucho Durapore® 0,22 µm, Optiseal®
OptiSeal® 4 in., pore size 0.22 μm, filtration area 0.18 m2, matrix Durapore®
Sinônimo(s):
Optiseal® Durapore® Cartridge Filter 0.22 µm hydrophobic
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
PVDF
polypropylene
polypropylene support
silicone seal
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
OptiSeal® 4 in.
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
OptiSeal®
Parâmetros
≤2 mL/min nitrogen diffusion at 1.0 bar (15 psig) and 23 °C (in 60/40% IPA/water)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 121 °C (Forward)
0.35 bar max. inlet pressure (5 psi) at 135 °C (Forward)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at 80 °C (Forward)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 80 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
4 in.
comprimento nominal do cartucho
4 in. (10 cm)
área de filtração
0.18 m2
Impurezas
≤0.5 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤10 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥1240 mbar (18 psig), nitrogen with 60/40% IPA/water at 23 °C
código do cartucho
not applicable
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Embalagem
Bolsa dupla de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Vide as Instruções de umedecimento para unidades de filtro com membrana Durapore® no guia do usuário
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Durapore® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
30 ciclos SIP de 30 min a 135 °C; 10 ciclos de autoclave de 30 min a 126 °C
Nota de análise
Extraíveis gravimétricos: após 24 horas em uma mistura de 70/30% de IPA/água em temperatura ambiente controlada
Retenção bacteriana
As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 10⁷ UFC/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTISEAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany