Documentos Principais
KZZZA04TH3
Millipore
No Membrane, Opticap® XL Capsule
Opticap® XL 4
About This Item
Código UNSPSC:
12352200
Materiais
polyester support
polypropylene housing
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
linha de produto
Opticap® XL 4
Características
hydrophilic
Comprimento
7.7 in.
Largura
3.3 in.
área de filtração
0 m2
Matriz
No Media
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and 14 mm (9/16 in.) Hose Barb Outlet)
Informações legais
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany