Documentos Principais
HGEP04710
Millipore
Discos SHC Express 47mm 10pc 0,5/0,2µm com Typar
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
Materiais
polyethersulfone
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
técnica(s)
sterile filtration: suitable
diâmetro do filtro
47 mm
Matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: microrganismo
  • Modo de ação: filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento do Guia do usuário dos filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de armazenamento: Consulte o Guia do usuário dos filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis
Informações legais
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany