KWEFHAW25B
Kit inicial da família EZ-Fit®
Contains 4 boxes of EZ-Fit™ 250 mL Funnels with bulk packaging, EZ-Fit® 3-head Manifold with filtration heads, EZ stream pump
Sinônimo(s):
Kit inicial da família EZ-Fit®, Kit de filtração, Sistema de filtração EZ-Fit® para teste de biocarga, Unidade de filtração
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
mixed cellulose esters (MCE) membrane
polystyrene cover
stainless steel (Manifold)
styrene-butadiene funnel(s)
white filter
Agency
ISO 7704
esterilidade
electron beam irradiated
Características
ready-to-use
embalagem
pkg of 48 units (bulk packaging with protective bag)
fabricante/nome comercial
EZ-Fit®
Parâmetros
45 °C temperature (for samples)
Profundidade
47 mm
capacidade do funil
250 mL
tamanho de poro
0.45 μm pore size
adequação
suitable for (suitable for solid and liquid cultivation)
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Fit® System
Condições de expedição
ambient
Categorias relacionadas
Descrição geral
O dispositivo de filtração EZ-Fit® foi projetado para encaixe no coletor EZ-Fit®, que contém os cabeçotes de filtração específicos para o EZ-Fit®.
O design de última geração é otimizado para garantir o fluxo de trabalho no laboratório, evitar contaminação cruzada e economizar tempo com testes, produzindo assim resultados microbiológicos confiáveis.
Após a conclusão do processo de filtração, a membrana pode ser facilmente transferida para uma placa de ágar para crescimento microbiano.
Aplicação
Embalagem
EZFITBASE3 x1
EZFITMVHE3 x1
EZSTREAM1 x1