Documentos Principais
KMP8G10TT1
Millipore
Milligard® PES 1,2/0,8 µm, Cápsula Opticap® XL
Opticap® XL 10
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
Materiais
polyester support
polyethersulfone membrane (PES)
polypropylene housing
silicone O-ring
Nível de qualidade
esterilidade
irradiated
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XL 10
Características
hydrophilic
técnica(s)
prefiltration: suitable
Comprimento
13.2 in.
Largura
4.2 in.
tamanho do centro
, polypropylene
área de filtração
0.57 m2
Matriz
Milligard® PES
pore size
1.2/0.8 μm pore size
conector
fitting (38 mm (1½ in.) Sanitary Flange Inlet and Outlet)
Descrição geral
Os filtros PES 1,2/0,8 µm da Milligard® foram concebidos para uma remoção fiável de partículas de uma vasta gama de fluxos de fluido. Quando utilizados a montante de filtros de grau esterilizante ou outras operações unitárias, melhoram a eficiência do processamento.Os filtros PES Milligard® são apoiados pelo Programa Emprove®, que consolida testes específicos do produto, informações de qualidade e regulatórias para simplificar as necessidades de conformidade.
Aplicação
Pré-filtração
Características e benefícios
  • Fluxo rápido e alto rendimento
  • Escalabilidade previsível de dispositivos de pequena escala a dispositivos de tamanho de produção
  • Alta estabilidade térmica: compatível com os métodos de esterilização a vapor no local e em autoclave
  • Formatos prontos para gama e de uso único
  • Cáustica estável
Embalagem
Saco de PE
Outras notas
Instruções de uso
Retenção de organismos: Microrganismo
Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
Aplicação: Bioprocessamento
Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
Instruções de uso: Consulte o Guia do Usuário das Cápsulas Opticap® Small Scale 300, XL, XLT e T-line para informações sobre armazenamento
Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Os filtros são projetados, desenvolvidos e fabricados de acordo com um sistema de gerenciamento de qualidade aprovado por um corpo de registro credenciado para o padrão de sistemas de qualidade ISO 9001. O certificado de qualidade está disponível on-line para todos os filtros.