Documentos Principais
KHVEG3THH1
Millipore
Millipore Express® SHR with prefilter 0.5/0.1µm, Opticap® XLT 30 Capsule
Fittings 5/8 in. HB, Gamma Compatible
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
Nome do produto
Cápsula Millipore Express® SHRP, Opticap® XLT, Opticap® XLT 30, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), filter diam. 19.8 cm (7.8 in.)
Materiais
polyester support
polypropylene device (gamma stable)
polypropylene housing
polypropylene vent cap (gamma stable)
polysulfone device
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
gamma compatible
linha de produto
Opticap® XLT 30
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤91.2 mL/min air diffusion at 3.45 bar (50 psig) (in water)
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
100 psi max. differential pressure (6.9 bar) (intermittent)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse; intermittent)
2.75 bar max. inlet pressure (40 psi) at 60 °C
25 °C max. inlet temp.
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
5.5 bar max. inlet pressure (80 psi) at 25 °C
6.9 bar max. differential pressure (100 psid) at 25 °C (Forward; intermittent)
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (intermittent)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) (continuous)
80 psig max. inlet pressure
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Largura
7.8 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Dispositivo: C
87.1 cm (34.3 in.)
Tamanho do dispositivo
30 in.
diâmetro do filtro
19.8 cm (7.8 in.)
área de filtração
1.62 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® SHR (w/Prefilter)
pore size
0.5/0.1 μm pore size
ponto de bolha
≥2586 mbar (37.5 psig), nitrogen with 70/30% IPA/water
conector
(16 mm (5?8 in.) Hose Barb Inlet and Outlet)
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cápsula
Linha de transmissão/Porta de manômetro: Linha de transmissão
Embalagem
Bolsa dupla de abertura fácil
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana MILLIPORE EXPRESS® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização:
Compatível com gama a 45 kGy. Pode ser autoclavado por 3 ciclos de 60 min a 123 °C; não pode ser esterilizado por vapor em linha
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥ 6 l de água
Retenção bacteriana: As amostras foram quantitativamente retentoras de uma concentração de contaminação com Brevundimonas diminuta mínima de 1 x 107 UFC/cm2 usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade: Após a esterilização e um fluxo de água controlado de 60 l, as amostras apresentaram &#x3C 500 ppb TOC de acordo com USP &#x3C 643 &#x3C e &#x3C 1,3 μS/cm de acordo com USP &#x3C 645 &#x3C a 25 °C.
Outras notas
Instruções de uso:
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte a seção de instalação do guia do usuário do OPTICAP® XL Capsules e do OPTICAP® XLT Capsules
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OPTICAP is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany