JL-1L-BK
Anti-Jka (clone MS-15), FFMU
Anti-Jka from the clone MS-15, Human IgM, Intermediate for further manufacturing use
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
Produtos recomendados
fonte biológica
human
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
MS-15, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 1 L
concentração
6-23 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
7.0-7.4
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-Jka
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica; Prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-Jka
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica; Prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1