Documentos Principais
JH-10L-BK
Millipore
Anti-A (clone BIRMA-1), FFMU
Anti-A from the clone BIRMA-1, Murine IgM, Intermediate for further manufacturing use
Sinônimo(s):
Anti-A (clone BIRMA-1), FFMU
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
unpurified
clone
BIRMA-1, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
pack of 10 L
concentração
1-11 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.7-7.7
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Sobrenadante padronizado e concentrado de cultura de células que foi diafiltrado com solução salina tamponada com fosfato.
Para a formulação de reagentes ou dispositivos de tipagem sanguínea Anti-A ou Anti-A+B.
O anticorpo BIRMA-1 reage fortemente com todas as formas comuns do antigénio A, incluindo A2B. Quando utilizado em concentrações adequadas, aglutina diretamente a maioria dos exemplos de A<sub>x</sub>. Ele tem a vantagem de não aglutinar hemácias classificadas como tendo o fenômeno B(A), nem aglutinar hemácias B ou O não modificadas ou tratadas com enzimas. É uma matéria-prima comprovada para a fabricação de reagentes. Anti-A
Contém 0,1% (p/v) de azida sódica; prazo de validade: 24 meses a partir da data de filtração.
Licenciado pela FDA dos EUA sob um acordo de fabricação compartilhada.
Aplicação
Anticorpo intermediário para uso posterior na fabricação.
Produção de um produto ou dispositivo de tipagem sanguínea in vitro.
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Reagente parcialmente processado para fabricação posterior apenas de produtos não injetáveis. A ausência de todos os antígenos virais não foi determinada. Nenhum padrão de potência dos EUA. Não use se estiver turvo. Contém 0,1%<nbsp/>(p/v) de azida sódica.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1