IHCR2025-6
IHC Select Anti-Cytokeratin AE1/AE3 (Pan cytokeratins) Antibody, prediluted, clone AE1/AE3
clone AE1/AE3, from mouse
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
AE1/AE3, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
IHC Select
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... KRT1(3848)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Pretreatment: Heat Induced Epitope Retrieval (HIER). Recommend Citrate Buffer, pH 6.0 (Cat. No. 21545). No signal was detected without Epitope retrieval.
Incubation: 10 minutes with IHC Select Detection Kits.
Cytokeratin AE1/AE3 has been prediluted for use as the primary antibody with Chemicon′s IHC Select Detection Kits and Protocols (Catalog Nos. DAB050, DET-HP1000, APR050, and DET-APR1000), but other supplier′s IHC detection systems may be used. For optimized protocol details, visit www.chemicon.com and select the protocols link under Cat. No.IHCR2025-6.
Cell Structure
Cytokeratins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2