Documentos Principais
HSTCMAG28SPMX21
Millipore
Painel pré-misturado de células T humanas de alta sensibilidade MILLIPLEX® 21-plex - Ensaio imunológico Multiplex
Simultaneous analyze low levels of cytokine and chemokine biomarker with the High Sensitivity Bead-Based Multiplex Assays using the Luminex technology, in human serum, plasma and cell culture samples.
Sinônimo(s):
Human high-sensitivity cytokine multiplex kit, Luminex® human high-sensitivity cytokine immunoassay, Millipore human high-sensitivity cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.47
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 98-107%
sensitivity: 0.11-8.17 pg/mL
(Overnight Incubation minDC)
standard curve range: 0.18-750 pg/mL
(IL-6)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-13)
standard curve range: 0.24-1,000 pg/mL
(IL-21)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(IL-8)
standard curve range: 0.31-1,250 pg/mL
(MIP-1α)
standard curve range: 0.37-1,500 pg/mL
(IL-7)
standard curve range: 0.45-1,750 pg/mL
(TNFα)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-1β)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-12 (p70))
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-2)
standard curve range: 0.49-2,000 pg/mL
(IL-5)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(IFNγ)
standard curve range: 0.61-2,500 pg/mL
(MIP-3α)
standard curve range: 0.73-3,000 pg/mL
(IL-17A)
standard curve range: 0.92-3,750 pg/mL
(MIP-1β)
standard curve range: 1.22-5,000 pg/mL
(GM-CSF)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(IL-10)
standard curve range: 1.46-6,000 pg/mL
(ITAC)
standard curve range: 1.83-7,500 pg/mL
(IL-4)
standard curve range: 18.3-75,000 pg/mL
(Fractalkine)
standard curve range: 7.93-32,500 pg/mL
(IL-23)
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
técnica(s)
multiplexing: suitable
compatibilidade
configured for Premixed
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis essenciais nas respostas imunes adaptativas e inatas. O termo “citocinas” é um termo genérico que inclui miocinas (produzidas por células musculares), linfocinas (produzidas por linfócitos Th ativados), interleucinas (que atuam como mediadoras entre os linfócitos T) e quimiocinas (responsáveis pela migração dos linfócitos T). Sendo um dos mecanismos regulatórios do sistema imunológico, as citocinas atuam nas fases de reconhecimento, ativação ou efetora de uma resposta imune, modulando o desenvolvimento e as atividades funcionais dos subtipos de linfócitos T, linfócitos B e células mieloides. Consequentemente, a pesquisa envolvendo citocinas tem um papel importante para que se obtenha um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente aquelas respostas que fazem parte do processo inflamatório. Níveis baixos de inflamação estão envolvidos em muitos estados clínicos e subclínicos de doenças, tais como doenças autoimunes e cardiovasculares, diabetes, distúrbios neurológicos e câncer. Portanto, a medição em níveis de picograma das citocinas é essencial para entender a patogênese dessas doenças.
O painel de esferas magnéticas de linfócitos T humanos de alta sensibilidade MILLIPLEX® deve ser usado para a quantificação simultânea de qualquer um ou todos os analitos a seguir em amostras humanas de plasma, soro e sobrenadantes de culturas de células/tecidos: fractalcina, GM-CSF, γIFN, IL-1γ, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1γ, MIP-1γ, MIP-3γ
e TNFγ.
A plataforma Luminex® xMAP® usa um formato de imunoensaio com esferas magnéticas para atingir velocidade e sensibilidade ideais para quantificar vários analitos simultaneamente, aumentando de forma drástica a produtividade, ao mesmo tempo em que conserva volumes valiosos de amostra.
Tipo de painel: Citocinas/Quimiocinas
Especificidade
Reatividade cruzada
Não há reatividade cruzada detectável no painel.
Aplicação
  • Analitos: Fractalcina, GM-CSF, IFNγ, IL-1β, IL-2, IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-8, IL-10, IL-12 (p70), IL-13, IL-17A, IL-21, IL-23, ITAC, MIP-1α, MIP-1β, MIP-3α, TNF-α
  • Por haver características exclusivas referentes à configuração de ensaio e ao preparo de amostras, leia o protocolo na íntegra antes de realizar o ensaio.
  • Tipo de amostra recomendado: soro, plasma ou lisado de tecidos/células e sobrenadante de cultura
  • Tempo de execução do ensaio: de um dia para o outro
  • Categoria de pesquisa: Inflamação e imunologia
  • Subcategoria de pesquisa: Resposta imune, distúrbios metabólicos, doença inflamatória crônica, doença cardiovascular, neurociência
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Outras notas
Entre em contato com a Assistência técnica para informações sobre linearidade de diluição.
Sensibilidade: Consulte o protocolo do kit para informações sobre as sensibilidades de ensaios individuais.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Zhiwu Jiang et al.
Biomarker research, 10(1), 13-13 (2022-03-26)
Adoptive cell therapy (ACT) is a particularly promising area of cancer immunotherapy, engineered T and NK cells that express chimeric antigen receptors (CAR) are being explored for treating hematopoietic malignancies but exhibit limited clinical benefits for solid tumour patients, successful
Sophia Kwon et al.
Annals of the American Thoracic Society, 13(8), 1253-1261 (2016-04-21)
The World Trade Center (WTC) collapse generated caustic airborne particulates that caused chronic rhinosinusitis in exposed Fire Department of New York firefighters. Surgery was performed when symptoms remained uncontrolled despite medical management. To identify predictors of surgical intervention for chronic
Parisa Afshari et al.
PloS one, 12(9), e0183854-e0183854 (2017-09-09)
We previously reported a 84-Kb hemi-deletion copy number variant at the SLC1A1 gene locus that reduces its expression and appeared causally linked to schizophrenia. In this report, we characterize the in vivo and in vitro consequences of reduced expression of