HNDG4MAG-36K
MILLIPLEX® Human Neurodegenerative Disease Magnetic Bead Panel 4 - Neuroscience Multiplex Assay
The analytes available for this multiplex kit are: Amyloid β40, Amyloid β42, GDNF, sRAGE, S100B.
About This Item
Produtos recomendados
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
assay range
accuracy: 84-108%
standard curve range: 14-10,000 pg/mL
(S100B)
standard curve range: 21-15,000 pg/mL
(sRAGE)
standard curve range: 27-20,000 pg/mL
(Amyloid β42)
standard curve range: 3-2,500 pg/mL
(Amyloid β40)
standard curve range: 7-5,000 pg/mL
(GDNF)
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex xMAP)
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Panel Type: Neuroscience
Especificidade
Cross-reactivity between the antibodies and any of the other analytes in this panel is non-detectable or negligible.
Aplicação
- Analytes: Amyloid β40, Amyloid β42, GDNF, sRAGE, S100B
- Recommended Sample type: CSF
- Recommended Sample dilution: 1:3
- Assay Run Time: Overnight
- Research Category: Neuroscience
Características e benefícios
Embalagem
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1