HG00BX14
Egg Yolk Emulsion
sterile, emulsion, egg yolk(containing > 50%)
About This Item
Código UNSPSC:
41116105
Produtos recomendados
fonte biológica
egg yolk (containing > 50%)
esterilidade
sterile
Formulário
emulsion
temperatura de armazenamento
2-8°C
Aplicação
Used in conjunction with Baird Parker Agar (HG000C41.500) and Potassium Tellurite (HG00BX15.PK)
Nota de preparo
Allow to stand at room temperature for 30 minutes prior to use.Shake well