Documentos Principais
HF000MC100
Millipore
Cartão laminado com revestimentos de liberação
No membrane, filter W × L 6 cm × 30 cm, pkg of 100 sheets
Sinônimo(s):
Cartões laminados lisos sem membrana
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 100 sheets
filter W × L
6 cm × 30 cm
Descrição geral
Os testes de fluxo lateral facilitam a detecção/quantificação rápida e conveniente de analitos, como anticorpos e antígenos presentes em amostras biológicas, incluindo sangue, saliva e urina. Esta embalagem contém 100 cartões laminados com revestimentos de liberação para uso na fabricação de testes de fluxo lateral. Nota: este produto não contém a membrana Hi-Flow Plus.
Aplicação
Os cartões laminados Millipore são adequados para uso em uma ampla gama de aplicações de teste de fluxo lateral, incluindo testes de doenças infecciosas (COVID-19, HIV, influenza, malária, ISTs etc.), bem como na saúde das mulheres’, detecção de biomarcadores, teste de drogas de abuso, desenvolvimento de medicamentos, testes ambientais, aplicações agrícolas, segurança alimentar, testes de qualidade de produto e saúde animal.
Características e benefícios
  • Pré-corte para sua conveniência.
  • Distribuição e lead time rápidos.
Informações legais
Hi-Flow is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany