HCYTB-60K-PXBK38
MILLIPLEX® Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38-Plex Premix - BULK (Space Saver) PACKAGING
Sinônimo(s):
Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel, MILLIPLEX Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel B 38 Premix Bulk Packaged Kit, MILLIPLEX MAP Human Cytokine/Chemokine/Growth Factor Panel A 38 Plex Premixed Magnetic Bead Panel – BULK (Space Saver) PACKAGING - Immunology Multiplex Assay
About This Item
Produtos recomendados
uso
kit sufficient for 96 wells
Nível de qualidade
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Milliplex®
Parâmetros
25 μL sample volume (per well)
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAPx®)
Condições de expedição
2-8°C
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Research Category: Inflammation & Immunology
Research Sub-Category:
- Inflammation & Autoimmune Mechanisms
- Inflammation
Especificidade
Aplicação
Características e benefícios
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract