Documentos Principais
WHA9914-2504
Whatman® UNIFLO® 25 syringe filters
pore size 0.45 μm, polyethersulfone membrane, pack of 45 ea, sterile, pack of 200 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41104922
NACRES:
NB.24
Materiais
polyethersulfone membrane
polypropylene housing
esterilidade
sterile
embalagem
pack of 200 ea
pack of 45 ea
fabricante/nome comercial
Whatman 9914-2504
Diâmetro
25 mm
tamanho de poro
0.45 μm
conector
female inlet fitting for Luer Lock
male outlet fitting for Slip Luer
adequação
suitable for (volumes of 100mL or less; filter provides easy separation of solutions)
Características e benefícios
  • 13 or 25 mm diameters
  • 0.2 µm, 0.22 µm or 0.45 µm pore sizes
  • Sterile or non-sterile options
  • Individual printing on the filter for easy identification
  • Bench top space saving packaging
Informações legais
UNIFLO is a registered trademark of Whatman International Ltd.
Whatman is a registered trademark of Cytiva
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)