Documentos Principais
HCYTA-60K-PXBK48
Millipore
Painel A de citocinas/quimiocinas/fatores de crescimento humanos MILLIPLEX®, painel de esferas magnéticas pré-misturadas de 48 analitos - EMBALAGEM A GRANEL (ocupa menos espaço) - Ensaio imunológico multiplex
Sinônimo(s):
Human cytokine multiplex kit, Luminex® human cytokine immunoassay, Millipore human cytokine panel
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
NACRES:
NA.84
reatividade de espécies
human
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Milliplex®
técnica(s)
multiplexing: suitable
método de detecção
fluorometric (Luminex® xMAP®)
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
As citocinas são polipeptídeos imunomoduladores que desempenham papéis fundamentais nas respostas imunes adaptativa e inata. “Citocina” é um termo geral usado para um grupo diverso de proteínas e peptídeos solúveis que atuam como reguladores, em condições normais e patológicas, para modular as atividades funcionais de células individuais e tecidos. Essas proteínas também mediam interações diretas entre células e regulam processos que ocorrem no ambiente extracelular. As citocinas diferem dos hormônios pelo fato de agirem em um espectro mais amplo de células-alvo. A família das citocinas de proteínas inclui linfocinas, interferons, fatores estimulantes de colônias e quimiocinas. Os fatores de crescimento estão envolvidos na estimulação da sobrevivência, proliferação e diferenciação de células-alvo, com efeitos na angiogênese, vasculogênese, migração celular, apoptose, cicatrização de feridas e embriogênese.A pesquisa de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento tem um papel importante para que se chegue a um entendimento mais aprofundado do sistema imunológico e sua resposta multifacetada à maioria dos antígenos, principalmente as respostas que compõem o processo inflamatório, bem como estados patológicos, como doença infecciosa, osteoartrite, doença respiratória, SII (síndrome do intestino irritável), sepse, reações alérgicas, além de doenças neurológicas, metabólicas e cardiovasculares e até mesmo câncer. O MILLIPLEX® MAP oferece a mais ampla variedade de analitos em uma ampla gama de estados patológicos e espécies. Após um analito de interesse ter sido identificado, você pode confiar na qualidade que colocamos em cada kit para gerar resultados confiáveis. Além das características do ensaio indicadas no protocolo, outros critérios de desempenho avaliados durante o processo de verificação incluem: reatividade cruzada, linearidade da diluição, estabilidade do kit e comportamento das amostras (p. ex., detectabilidade e estabilidade). Cada painel e kit MILLIPLEX® MAP inclui:Controles de qualidade (CQs) para qualificar o desempenho do ensaioComparação do padrão (calibrador) e lotes de CQ com um lote de referência para garantir a consistência de um lote para outroMatriz sérica otimizada para mimetizar o ambiente nativo do analito em amostras de soro e plasmaCoquetéis de anticorpos de detecção desenvolvidos para gerar perfis de analitos consistentes no painelAlém disso, cada painel e kit atende a critérios de fabricação rigorosos para garantir a reprodutibilidade de um lote para outro. O painel A de citocinas/quimiocinas/fatores de crescimento humanos MILLIPLEX® MAP lhe permite concentrar-se no potencial terapêutico das citocinas, bem como na modulação da expressão de citocinas. Em conjunto com a plataforma Luminex xMAP® em um formato de esferas magnéticas, você tem a vantagem de velocidade e sensibilidade ideais, permitindo a detecção multiplex quantitativa de dezenas de analitos simultaneamente, o que pode aumentar drasticamente a produtividade.
Aplicação
O painel A de citocinas/quimiocinas/fatores de crescimento humanos, um painel multiplex baseado em esferas, que usa a tecnologia Luminex® xMAP, possibilita a análise simultânea de 48 marcadores múltiplos de citocinas, quimiocinas e fatores de crescimento em amostras de culturas celulares, soro e plasma humanos.Este é um ensaio realizado de um dia para o outro ou com incubação por duas horas.Este ensaio requer 25 μl de plasma ou soro puro (diluição de 1:100 para RANTES) ou 25 μl de sobrenadante de cultura celular por poço.Este kit pode ser usado para a análise de todos os analitos do painel A de citocinas/quimiocinas/fatores de crescimento humanos em amostras de lisados de tecido/células humanos e de sobrenadantes de cultura, bem como em amostras de soro ou plasma.Este painel pré-misturado é fornecido com uma esfera RANTES, portanto planeje adequadamente as suas amostras.Analitos disponíveis:sCD40L; EGF; eotaxina; FGF-2; ligante Flt-3; fractalcina; G-CSF; GM-CSF; GROα; IFNα2; IFNγ; IL-1α; IL-1β; IL-1ra; IL-2; IL-3; IL-4; IL-5; IL-6; IL-7; IL-8; IL-9; IL-10; IL-12 (p40); IL-12 (p70); IL-13; IL-15; IL-17A; IL-17E/IL-25; IL-17F; IL-18; IL-22; IL-27; IP-10; MCP-1; MCP-3; M-CSF; MDC (CCL22); MIG; MIP-1α; MIP-1β; PDGF-AA; PDGF-AB/BB; RANTES; TGFα; TNFα; TNFβ; VEGF-A
Características e benefícios
Configuração: pré-misturado
Embalagem
Placa de 96 poços
Armazenamento e estabilidade
A temperatura de armazenamento recomendada para os componentes do kit é de 2 a 8 °C.
Informações legais
Luminex is a registered trademark of Luminex Corp
MILLIPLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
xMAP is a registered trademark of Luminex Corp
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órgãos-alvo
Respiratory Tract
Visite a Biblioteca de Documentos
Ivan V Bogdanov et al.
Nutrients, 13(6) (2021-07-03)
The soybean allergen Gly m 4 is known to cause severe allergic reactions including anaphylaxis, unlike other Bet v 1 homologues, which induce mainly local allergic reactions. In the present study, we aimed to investigate whether the food Bet v