Key Documents
GVWP07625
Millipore
Filtro de membrana Durapore®, 0,22 μm
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
NACRES:
NB.24
Materiais
white PVDF filter
Nível de qualidade
Características
hydrophilic
embalagem
pack of 25 filter
fabricante/nome comercial
Durapore®
diâmetro do filtro
76 μm × 125 μm
tamanho de poro
0.22 μm pore size
temperatura de armazenamento
room temp
Aplicação
Filtração esterilizante de soluções biológicas
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: microrganismo
  • Modo de ação: filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: filtração laboratorial geral
  • Indicação de uso: retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove de modo eficaz os contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras. Para retenção seletiva de contaminantes biológicos maiores, a filtração de líquidos através de membranas com tamanhos de poro de 0,45 μm (ou maiores) pode ser usada para reter e permitir o crescimento de microrganismos para subsequente cultura e análise
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany