GTTP03700
Filtro de membrana de policarbonato, tamanho de poro de 0,22 μm
Isopore™, filter diam. 37 mm, hydrophilic
Sinônimo(s):
Isopore™ Membrane Filter
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plain filter
polycarbonate membrane
white filter
esterilidade
non-sterile
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Isopore™
Millipore
Parâmetros
0.007 L/min-cm2-psi air flow rate
140 °C max. temp.
3.36 mL/min-cm2-psi water flow rate (maximum flow rate per 1.0 psi)
~16 mL/min-cm2 water flow rate at 10 psi (typical results)
Diâmetro
37 mm
diâmetro do filtro
37 mm
espessura
25 μm
extraíveis gravimétricos
<1%
índice de refração
n/D 1.6
Matriz
Isopore™
tamanho de poro
0.22 μm pore size
13.8 % porosity
ponto de bolha
≥5.2 bar, air with water at 23 °C
Condições de expedição
ambient
Descrição geral
Aplicação
- Chemotaxis
- Bioassays
- Cytology
- Air monitoring
- SEM analysis
- Sterility testing
- Microplastics analysis
- Microplastics analysis grade water
Características e benefícios
- Isopore™ membrane structure enables particles retention on the surface for easy counting and analysis.
- Displays low background interference.
- Non-hygroscopic.
- reduced sample analysis time.
- Translucent material.
Atenção