Documentos Principais
GG-PACK
Millipore
Bulk Reagent - ABO & RHD (Rh) Specificities
CORE Anti-D (clone RUM-1) Bulk Reagent plus Diluent Kit
Sinônimo(s):
Anti-D (clone RUM-1) Blood Grouping Reagent plus Diluent
About This Item
Código UNSPSC:
41116102
NACRES:
NA.41
fonte biológica
human
forma do anticorpo
unpurified
clone
RUM-1, monoclonal
Formulário
liquid
embalagem
kit of
concentração
25-40 mg/mL protein (Total Protein Range)
técnica(s)
agglutination assay: suitable
pH
6.6-7.0
Isotipo
IgM
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
Descrição geral
Appropriate for patient and neonatal testing - does not detect DVI red cellsContains 0.1% (w/v) Sodium AzideFiltered through a 0.22μm terminal filterShelf Life: 36 months from date of filtration
Aplicação
For use by Tube;Slide;Microplate;Gel and Column techniques
Reagent + Diluent Kit
Informações legais
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1