Documentos Principais
GF39
Sigma-Aldrich
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1) Mouse mAb (4C12.1)
liquid, clone 4C12.1, Calbiochem®
Sinônimo(s):
Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A, Anti-Scatter Factor, Anti-Scatter Factor, Anti-Hepatocyte Growth Factor, Anti-SF, Anti-Hepatopoeitin A
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
4C12.1, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
Isotipo
IgG2b
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... HGF(3082)
Descrição geral
Anti-HGF (Scatter Factor) (Ab-1), mouse monoclonal, clone 4C12.1, recognizes the ~82 kDa hepatocyte growth factor in macrophages, endothelial & Kupffer cells. It is validated for use in WB & IP.
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~82 kDa HGF protein.
Recognizes the ~82 kDa hepatocyte growth factor protein in macrophages, endothelial, and Kupffer cells.
Imunogênio
Human
recombinant, human HGF protein
Aplicação
Immunoblotting (1:200-1:400)
Immunoprecipitation (10 µl/mg protein lysate)
Embalagem
Please refer to vial label for lot-specific concentration.
Advertência
Toxicity: Standard Handling (A)
forma física
In 10 mM PBS, 0.2% BSA, pH 7.4.
Reconstituição
Following initial use, aliquot and freeze (-20°C) for long-term storage if desired. Avoid freeze/thaw.
Nota de análise
Positive Control
Endothelial cells, Kupffer cells, or macrophages
Outras notas
Antibody should be titrated for optimal results in individual systems.
Toi, M., et al. 1998. Clin. Cancer Res.4, 659.
Bardelli, A. and Comoglio, P.M. 1997. Ciba Found. Symp.212, 133.
Birchmeier, C., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 16.
Jiang, W.G. and Hiscox, S. 1997. Histol. Histopathol.12, 537.
Matsumoto, K. and Nakamura, T. 1997. Ciba Found. Symp.212, 198.
Rosen, E.M., et al. 1997. Ciba Found. Symp.212, 215.
Vande Woude, G.F., et al. 1997. Ciba Found Symp.212, 119.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1