Documentos Principais
FX0437
Supelco
Acetonitrile solution
suitable for HPLC, contains 0.1% (v/v) formic acid
Sinônimo(s):
Acetonitrile solution, ACN, Cyanomethane, Ethyl nitrile, Methyl cyanide, acetonitrile
About This Item
Fórmula linear:
CH3CN
Número CAS:
Peso molecular:
41.05
Beilstein:
4124158
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352117
Número do índice EC:
200-835-2
Nome do produto
Acetonitrile/Formic Acid 0.1% Mobile Phase,
Formulário
liquid
Nível de qualidade
concentração
0.095-0.105 % (v/v) CH3COOH
resíduo de evaporação
≤5 ppm
cor
APHA: ≤10
temperatura de transição
flash point 5.9 °C
densidade
0.782 g/mL at 25 °C
Formato
mixture
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
CC#N
InChI
1S/C2H3N/c1-2-3/h1H3
chave InChI
WEVYAHXRMPXWCK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
FX0437P-1 is packaged in poly coated glass bottles
Embalagem
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Nota de análise
Assay (HCOOH)0.095-0.105% (v/v)Color (APHA)10 maxDensity at 25°CDetermineg/mLEvaporation residue5ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFormClear liquidGradient at 280 nm0.005AU maxUV Abs. at 230 nm1.00AU maxUV Abs. at 240 nm0.50AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 280 nm and higher0.05AU max
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
42.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
5.9 °C