Key Documents
FGLP00010
Millipore
Filtro de membrana de PTFE, tamanho de poro de 0,22 μm
Fluoropore®, 1 ft × 10 ft, hydrophobic
Sinônimo(s):
Filtro de membrana Fluoropore
About This Item
Código UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiais
PTFE
plain filter
white filter
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Fluoropore®
Millipore
Parâmetros
130 °C max. temp.
24 mL/min-cm2 water flow rate
5 L/min-cm2 air flow rate
filtro C × L
1 ft × 10 ft , roll
espessura
150 μm
extraíveis gravimétricos
0.5%
matriz
Fluoropore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
85 % porosity
ponto de bolha
≥1.0 bar, air with methanol at 23 °C
Descrição geral
Código do filtro: FGLP
Nossa membrana Fluoropore® é uma membrana hidrofóbica de polímero de politetrafluoroetileno (PTFE) ligada a um suporte de polietileno de alta densidade para melhorar as características de manuseio do filtro para aplicações normais. As membranas Fluoropore oferecem ampla compatibilidade química, altas taxas de vazão e consistência. (Observe que os itens do catálogo com "FHUP" não são laminados, ou seja, são produzidos sem suporte).
Nossa membrana Omnipore é uma membrana hidrofílica de PTFE compatível com praticamente todos os solventes, ácidos e soluções alcalinas.
Características & e benefícios:
- Inerte biológica e quimicamente
- Alta porosidade produz altas taxas de vazão
- Opções hidrofóbica e hidrofílica de PTFE disponíveis para filtração de amostras aquosas e à base de compostos orgânicos
Aplicações:
- Membrana Fluoropore: Clarificação de ácidos, bases e solventes; monitoramento de ar; filtração e ventilação de gases; espectroscopia UV
- Membrana Omnipore: Filtração de soluções aquosas, clarificação de ácidos e solução alcalina
Tipo de filtro: Filtro de tela
Aplicação
Tamanho de poro de 0,22 µm, PTFE hidrofóbico, rolo de membrana de 1 pé x 10 pés
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Filtração laboratorial geral
  • Uso pretendido: Retenção ou remoção de contaminantes biológicos
  • Instruções de uso: A filtração esterilizante de um líquido através de uma membrana com tamanho de poro de 0,2 μm (ou menor) remove efetivamente contaminantes biológicos, inclusive bactérias, bolores e leveduras.
  • Declaração de armazenamento: Armazene em local seco
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Fluoropore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
10-13 - German Storage Class 10 to 13