Key Documents
EZSLPCB02
Millipore
LED e interruptor tátil
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Características
electronic
repair kit
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump
Descrição geral
O interruptor tátil é uma peça de reposição projetada para a bomba de vácuo EZ-Stream®. É usado para substituir o interrutor tátil junto com o LED em caso de mau funcionamento. O interruptor tátil é o componente que permite ativar e parar a bomba simplesmente colocando o dedo na parte superior do sistema.
Esta peça sobressalente deve ser substituída quando o interruptor não puder operar a bomba. O design do sistema permite a substituição rápida e fácil deste componente.
A bomba de vácuo EZ-Stream® é ideal para ser usada tanto na bancada de trabalho quanto na capela de fluxo laminar, onde sua pequena área ocupada economiza espaço no laboratório.
Aplicação
O LED e o interruptor tátil para a bomba de vácuo EZ-Stream® são usados como peça sobressalente para a bomba de vácuo EZ-Stream®. A peça sobressalente é usada para substituir o interruptor tátil juntamente com o LED em caso de mau funcionamento durante o processo de filtração.
O kit inclui:
  • 1 placa de circuito com LED e interruptor tátil
  • 1 fio de conexão.
  • Conjunto de parafusos e espaçadores aplicáveis.
Informações legais
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany