Key Documents
EZSCPCB02
Millipore
PCB de controle (placa de circuito impresso)
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump.
Sinônimo(s):
PCB, Placa de circuito impresso
About This Item
Código UNSPSC:
41116500
NACRES:
NB.79
Características
repair kit
fabricante/nome comercial
EZ-Stream®
aplicação(ões)
bioburden testing
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
water monitoring
compatibilidade
for use with EZ-Stream® Vacuum Pump.
Descrição geral
A PCB de controle (Placa de Circuito Impresso) é projetada como peça sobressalente para a bomba de vácuo EZ-Stream®. A PCB controla todas as funções da bomba de vácuo EZ-Stream®.
O design do sistema permite a substituição rápida e fácil deste componente.
A bomba de vácuo EZ-Stream® é ideal para ser usada tanto na bancada de trabalho quanto na capela de fluxo laminar, onde sua pequena área ocupada economiza espaço no laboratório.
Aplicação
A PCB de controle (Placa de Circuito Impresso) é usada como peça sobressalente para a bomba de vácuo EZ-Stream®. A PCB controla todas as funções da bomba de vácuo EZ-Stream® durante o processo de filtração.
Componentes
O kit inclui:
  • 1 PCB.
  • Conjunto de parafusos aplicável.
Informações legais
EZ-STREAM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany