EZRMGH
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA Kit
measures and quantifies GH levels in 10 μL serum, plasma or cell culture supernatent
Sinônimo(s):
Growth hormone, Somatotrophin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Rat/Mouse Growth Hormone ELISA, This Rat/Mouse Growth Hormone ELISA is used to measure & quantify Growth Hormone levels in Metabolism & Endocrine & Cell Signaling research.
Nível de qualidade
reatividade de espécies
rat, mouse
embalagem
kit of 1 × 96 wells
Parâmetros
10 μL sample volume (4hr assay)
assay range
accuracy: 96-101%
linearity: 97-118%
sensitivity: 0.07 ng/mL
(10 μl sample size)
standard curve range: 0.07-50 ng/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
entrada
sample type serum
sample type cell culture supernatant
sample type plasma (K2 EDTA)
aplicação(ões)
research use
método de detecção
colorimetric (450nm/590nm)
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3