Documentos Principais
ELLUR
Millipore
Luminata Crescendo ELISA HRP Substrate; 200 mL
Western blotting, dot/slot blotting
Sinônimo(s):
ELISA HRP Substrate
About This Item
Código UNSPSC:
41116010
eCl@ss:
42029053
NACRES:
NB.22
conjugado
peroxidase conjugate
Nível de qualidade
embalagem
pkg of 200 mL
fabricante/nome comercial
Luminata
assay range
sensitivity: 0.4 pg
técnica(s)
ELISA: suitable
método de detecção
chemiluminescent
Condições de expedição
wet ice
Descrição geral
Chemiluminescent HRP detection reagent
Aplicação
For use on immunoblots.
Qualidade
The reagent has been matched to optimize the range and sensitivity of detection using various antibodies in ELISA assays.
Armazenamento e estabilidade
Stable for 1 year at 4 °C from date of shipment. Contains hydrogen peroxide. Use in well-ventilated area.