CVML71TP3
Cartucho Durapore® 0,1 µm
cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Sinônimo(s):
Durapore CVML Cartridge Filter 10 in. 0.1 m Code 7
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
área de filtração
0.69 m2
Impurezas
<0.5 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
extraíveis gravimétricos
≤24 mg/cartridge
Matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.1 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7 (2-226; O-rings w/locking-tabs)
Descrição geral
Outras notas
Nota de preparo
Nota de análise
Samples were quantitatively retentive of a minimum Brevundimonas diminuta challenge concentration of 1 x 10⁷ CFU/cm² using ASTM® F838 methodology.