CVGB03TP
Cartucho Durapore hidrofóbico ® 0,22 µm
pore size 0.22 μm, Code 0 (2-222; O-rings)
Sinônimo(s):
Durapore® CVGB Cartridge Filter 30 in. 0.22 µm Code 0
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
PVDF
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
steam-in-place compatible
linha de produto
Durapore®
Características
hydrophobic
fabricante/nome comercial
Durapore®
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in.
área de filtração
2.07 m2
matriz
Durapore®
tamanho de poro
0.22 μm pore size
código do cartucho
Code 0 (2-222; O-rings)
Descrição geral
Outras notas
- Organism Retention: Microorganism
- Mode of Action: Filtration (size exclusion)
- Application: BioProcessing
- Intended Use: Reduction or removal of microorganism/bioburden
- Instructions for Use: Please refer Wetting Instructions for Filter Units with Durapore® Membrane user guide
- Storage Statement: Store in dry location
- Disposal Statement: Dispose of in accordance with applicable federal, state and local regulations.