Documentos Principais
CS20MS05F1-X
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
20MS, 20µm, filtration area 0.55 m², High-density cell cultures, Process Scale
Sinônimo(s):
Clarisolve 20 μm Pod Depth Filters, 0.55 m 2 (5.92 ft 2)
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome do produto
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Materiais
Millistak+® media
polypropylene
Nível de qualidade
fabricante/nome comercial
Clarisolve®
Parâmetros
1.0 bar max. differential pressure (15 psid) at ≤80 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. differential pressure (50 psid) at ≤25 °C (Maximum)
Altura
32 cm (12.5 in.)
Comprimento
62 cm (24.2 in.)
Largura
17.3 cm (6.8 in.)
área de filtração
0.55 m2
Impurezas
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
entrada
sample type liquid
Descrição geral
Os filtros de profundidade CLARISOLVE® são a primeira oferta de clarificação primária com uma estrutura de densidade gradiente projetada especificamente para as distribuições de tamanho de partículas de fluxos de alimentação pré-tratados. Com capacidade volumétrica aprimorada e turbidez reduzida em relação aos filtros de profundidade disponíveis atualmente, a etapa de clarificação de alimentações pré-tratadas pode ser processada em um espaço significativamente reduzido, sem a necessidade de um estágio secundário de clarificação.
Um dispositivo em escala de Pod, o filtro de profundidade CLARISOLVE® oferece a maneira mais rápida e eficiente de clarificar fluxos de alta densidade e transferir facilmente processos de upstream para downstream sem o uso de centrifugação.
Esse filtro CLARISOLVE® tem uma área de filtração de 0,55 m2 e um formato de dispositivo Pod.
Aplicação
Culturas de células de alta densidade
Especificações
Grau do filtro: 20MS
Nota de preparo
Método de esterilização
A integridade é mantida após 1 ciclo de autoclave de 60 minutos a 123 °C.
Informações legais
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3