Documentos Principais
CPGE71TP3
Millipore
Millipore Express® PHF 0.2µm Cartridge 10
Code 7 Silicone, Autoclavable and SIP
Sinônimo(s):
Millipore Express PHF Cartridge Filter 10 in. 0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Nome do produto
Cartucho Millipore Express® PHF, pore size 0.2 μm, cartridge nominal length 10 in. (25 cm), Code 7, silicone seal
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤30 mL/min air diffusion at 2.76 bar (40 psig) and 23 °C (in water)
0.07 bar max. differential pressure (1 psid) at 135 °C (Reverse)
0.35 bar max. differential pressure (5 psid) at 135 °C (Forward)
1.0 psi max. differential pressure (69 mbar) at 135 °C (Reverse)
1.4 bar max. differential pressure (20 psid) at 25 °C (Reverse)
1.7 bar max. differential pressure (25 psid) at 80 °C (Forward)
20 psi max. differential pressure (1.4 bar) at 25 °C (Reverse)
25 psi max. differential pressure (1.7 bar) at 80 °C (Forward)
5.0 psi max. differential pressure (340 mbar) at 135 °C (Forward)
5.5 bar max. differential pressure (80 psid) at 25 °C (Forward)
80 psi max. differential pressure (5.5 bar) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
bioburden reduction: suitable
Comprimento
10 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
10 in. (25 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
0.54 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25 EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
Matriz
Millipore Express® PHF
tamanho de poro
0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Configuração do dispositivo: Cartucho
Embalagem
Saco duplo de abertura fácil
Outras notas
Estes produtos são fabricados em uma instalação que adere às Boas Práticas de Fabricação da FDA (Food and Drug Administration) dos EUA.
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento dos filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de armazenamento: Consulte os filtros com MILLIPORE EXPRESS® no guia do usuário da membrana
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Nota de preparo
Este produto foi fabricado com uma membrana Millipore Express® que atende aos critérios de filtros “não liberadores de fibras”, conforme definido no item 210.3 (b) (6) do título 21 do CFR (Código de regulamentos federais dos EUA).
Método de esterilização
12 ciclos SIP para a frente ou 22 para a frente e 3 reversos de 30 min a 135 °C; 15 ciclos de autoclave de 60 min a 126 °C
Nota de análise
Atende os requisitos do Teste de substâncias oxidáveis da USP após um enxague com ≥1 l de água
Retenção bacteriana
As amostras de membrana usadas nesse filtro foram quantitativamente retidas de uma concentração mínima de desafio de Brevundimonas diminuta de 1 x 10⁷ CFU/cm² usando a metodologia ASTM® F838.
TOC/Condutividade
Após a esterilização e um fluxo de água controlado de 10 L, as amostras apresentaram menos de 500 ppb de TOC por USP <64> e menos de 1,3 µS/cm por USP <64> a 25 °C.
Informações legais
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany