CP70
Anti-Fibronectin (Ab-3) Mouse mAb (FBN11)
liquid, clone FBN11, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
FBN11, monoclonal
Formulário
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat, human, mouse
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
do not freeze
Isotipo
IgG1
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... FN1(2335)
mouse ... Fn1(14268)
rat ... Fn1(25661)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (0.5-1 µg/ml)
Immunofluorescence (see comments)
Immunoprecipitation (2 µg/mg protein lysate)
Paraffin Sections (0.5-1 µg/ml, heat pre-treatment required)
Embalagem
Advertência
Nota de análise
SW 156 cells or normal kidney tissue
Outras notas
Armstrong, P.B. and Armstrong, M.T. 2000. Biochim. Biophys. Acta1470, O9.
Barilla, M.L. and Carsons, S.E. 2000. Semin. Arthritis Rheum.29, 252.
Yamada, K.M. 1989. In Fibronectin, Mosher, D.F., ed., p. 47.
Rouslahti, E. and Pierschbacher, M.D. 1986. Cell44, 517.
Pytela, R., et al. 1985. Cell40, 191.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1