CP35
Anti-PSD-95 (Ab-2) Mouse mAb (7E3-1B8)
liquid, clone 7E3-1B8, Calbiochem®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
7E3-1B8, monoclonal
forma
liquid
contém
≤0.1% sodium azide as preservative
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
−20°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Dlg4(29495)
Descrição geral
Imunogênio
Aplicação
Immunoblotting (1:2000)
Immunofluorescence (1:200, indirect)
Immunoprecipitation (see comments)
Embalagem
Advertência
forma física
Reconstituição
Outras notas
Hualing, D., et al. 1997. Nature386, 279.
Kennedy, M.B. 1997. Trends in Neurosci.20, 264.
Sanes, J. 1997. Curr. Opin. Neurobiol.7, 93.
Cho., K.-O., et al. 1992. Neuron9, 929.
Informações legais
Not finding the right product?
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1