Key Documents
CHGE73TS3
Millipore
Cartucho Millipore Express® SHC
pore size 0.5/0.2 μm, cartridge nominal length 30 in. (75 cm), Code 7, silicone seal
Sinônimo(s):
Millipore Express SHC Cartridge Filter 30 in. 0.5/0.2 μm Code 7 Silicone
About This Item
Código UNSPSC:
23151806
eCl@ss:
32031690
Materiais
polyethersulfone
polypropylene
polypropylene support
polysulfone
silicone seal
Nível de qualidade
conformidade reg.
meets FDA Indirect Food Additive requirements cited in 21 CFR 177-182 (all component materials)
esterilidade
non-sterile
Compatibilidade de esterilização
autoclavable compatible
steam-in-place compatible
linha de produto
EMPROVE® Filter
Millipore Express®
Características
hydrophilic
fabricante/nome comercial
Millipore Express®
Parâmetros
≤84.5  mL/min air diffusion at 23 °C
0.07 bar max. inlet pressure (1 psi) at 135 °C (Reverse)
1.0 bar max. inlet pressure (15 psi) at 135 °C (Forward)
1.7 bar max. inlet pressure (25 psi) at 80 °C (Forward)
1700 bar max. differential pressure (25 psi) at 80 °C (forward)
2.07 bar max. inlet pressure (30 psi) at 25 °C (Reverse)
2100 mbar max. differential pressure (30 psi) at 25 °C (reverse)
340 mbar max. differential pressure (5 psi) at 135 °C (forward)
69 mbar max. differential pressure (1 psi) at 135 °C (reverse)
6900 mbar max. differential pressure (100 psi) at 25 °C (forward)
7 bar max. inlet pressure (100 psi) at 25 °C (Forward)
técnica(s)
sterile filtration: suitable
Comprimento
30 in.
Largura
2.7 in.
comprimento nominal do cartucho
30 in. (75 cm)
Diâmetro
6.9 cm (2.7 in.)
área de filtração
1.44 m2
Impurezas
≤0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
<0.25  EU/mL USP bacterial endotoxins (LAL test, sample aqueous extraction)
matriz
Millipore Express® SHC
pore size
0.5/0.2 μm pore size
entrada
sample type liquid
ponto de bolha
≥4000 mbar (58 psig), air with water at 23 °C
código do cartucho
Code 7
Descrição geral
Os filtros Millipore Express® SHC têm um pré-filtro de membrana de polietersulfona integrado que protege a membrana de 0,2 μm contra o entupimento prematuro e aumenta a capacidade de filtração, para que você obtenha um desempenho de grau de esterilização com rendimento superior. O filtro CHGE73TS3 apresenta um tamanho de poro de 0,5/0,2 μm, uma área de filtração de 1,47 m2 e uma configuração de cartucho Code 7. Os filtros
Millipore Express® SHC oferecem uma solução única para uma variedade de fluidos de processo, minimizando os esforços de validação e simplificando os requisitos de estoque e inventário de filtros. Com os filtros Millipore Express® SHC, você aumenta a produtividade, diminui o tempo de ciclo e reduz os custos.
Aplicação
  • Aditivos de meios
  • Proteção da coluna
  • Fluxos de proteína concentrada
  • Colheita de células (pós-esclarecimento)
  • Ajustadores de cáusticos/pH
  • Tampões
  • Solução CIP
Características e benefícios
  • Membranas PES hidrofílicas de alta capacidade e alto fluxo
  • Desempenho validado de grau de esterilização
  • Teste fácil de umidificação e integridade
  • Rendimento superior em fluxos com alto nível de incrustação, incluindo soluções contendo meios e proteínas
  • Aumento da capacidade para melhorar a eficiência e a economia do processo
  • Ampla compatibilidade química em uma ampla faixa de pH (1-14) - compatível com cáusticos
Outras notas
Instruções de uso
  • Retenção de organismos: Microrganismo
  • Modo de ação: Filtração (exclusão por tamanho)
  • Aplicação: Bioprocessamento
  • Uso pretendido: Redução ou remoção de microrganismos/biocarga
  • Instruções de uso: Consulte as instruções de umedecimento do Guia do usuário dos filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de armazenamento: Consulte o Guia do usuário dos filtros com membrana® MILLIPORE EXPRESS
  • Declaração de descarte: Descarte de acordo com os regulamentos federais, estaduais e locais aplicáveis.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIPORE EXPRESS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany