Documentos Principais
CBL305
Sigma-Aldrich
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4D.3B
clone 5.4D.3B, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Component P
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
mouse
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
5.4D.3B, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
Informações sobre genes
human ... APCS(325)
Descrição geral
Amyloid consists mainly of rigid, non-branching protein fibrils, together with rod-like aggregates of a pentagonal-shaped glycoprotein called amyloid P protein. Amyloid P protein, also known as component P, comprises 10 per cent of amyloid tissue and is present in all but the central nervous system forms of amyloid. Amyloid P protein is a constituent of normal basement membranes and the microfibrillaryelastic fiber network.
Aplicação
Anti-Serum Amyloid P Antibody, clone 5.4D.3B is an antibody against Serum Amyloid P for use in ELISA.
Development of ELISA assay for the estimation of human serum amyloid P using conjugated CBL304.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Format: Purified
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2