CBL270-I
Anti-TUBA1A (TUBA3) Antibody
rat monoclonal, YOL1/34
Sinônimo(s):
Tubulin alpha-1 chain, alpha-tubulin
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Anti-alpha-Tubulin Antibody, clone YOL1/34, clone YOL1/34, from rat
fonte biológica
rat
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
YOL1/34, monoclonal
reatividade de espécies
rat, mouse, human, yeast, amoeba, porcine
técnica(s)
ELISA: suitable
affinity binding assay: suitable
electron microscopy: suitable
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
Saccharomyces cerevisiae ... Tub1(854889)
human ... TUBA1A(7846)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL from a representative lot detected alpha-tubulin in 10 µg of NIH/3T3 mouse fibroblast and PC12 rat pheochromocytoma cell lysates.
Affinity Binding Assay: Pig brain α-tubulin, α-tubulin/β-tubulin heterodimer, as well as α-tubulin proteolytic fragments a.a. 414-425 and a.a. 403-422, but not β-tubulin or actin, effectively competed against immobilized α-tubulin for YOL 1/34 binding (Breitling, F., and Little, M. (1986). J. Biol. Chem. 189(2):367-370).
Electron Microscopy Analysis: A representative lot immunostained microtubules of crude yeast nuclear envelope preparation (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
ELISA Analysis: A representative lot detected pig brain α-tubulin by direct (non-sandwich) ELISA (Breitling, F., and Little, M. (1986). J. Biol. Chem. 189(2):367-370).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained fixed NIH/3T3 cells as well as yeast spheroplasts and nuclei preparations (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Immunocytochemistry Analysis: A representative lot immunostained microtubules of fixed Dictyostelium (amoeba) as well as isolated and stabilized amoeba cytoskeleton (Kilmartin, J.V., et al. (1982). J. Cell Biol. 93(3):576-582).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected α-tubulin in spermatozoa sample from from fertile and infertile men (Breitling, F., et al. (1991). Gene. 104(2):147-153).
Qualidade
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected alpha-tubulin in 10 µg of HeLa cell lysate.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Outras notas
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1