CBL221
Anti-RNA Polymerase II Antibody, clone ARNA-3
ascites fluid, clone ARNA-3, Chemicon®
Sinônimo(s):
DNA-directed RNA polymerase II subunit RPB1, DNA-directed RNA polymerase III largest subunit, RNA polymerase II subunit B1
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
ascites fluid
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
ARNA-3, monoclonal
reatividade de espécies
kangaroo, human, Drosophila
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG1
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... POLR2A(5430)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Immunohistochemistry: 1:100; Frozen tissue; fixation recommendation - incubate tissue with 2% paraformaldehyde in PBS for 10 min, wash in PBS for 5 min, incubate in 0.2% Triton X-100 in PBS for 5 min, wash in PBS for 5 min. Incubate with antibody one hour.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Nota de análise
Positive for drosophila, kangaroo kidney epithelial cell line PtK2, and human HeLa and HEp-2 cell lines.
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1