CBL168
Anti-CD36 Antibody, clone SM-phi
clone SM-phi, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
Platelet Glycoprotein IV
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
SM-phi, monoclonal
reatividade de espécies
human
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgM
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
human ... CD36(948)
Especificidade
FUSION PARTNER: NS1 myeloma cell line
Imunogênio
Aplicação
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Studies of platelet collagen adhesion receptor
Flow cytometry
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
forma física
Armazenamento e estabilidade
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2