CBL1512F
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42, FITC conjugated
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD11b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OX-42, monoclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Itgam(25021)
Especificidade
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Aplicação
Immunohistochemical studies of rat fresh frozen tissue sections following either periodate-lysine-paraformaldehyde (PLP) fixation, or acetone. Works on very lightly PFA fixed, frozen tissues. (perfusion only 4% PFA 10-15′ no post-fix).
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Ligação
Informações legais
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2