CBL1512
Anti-Integrin αM [CD11b] Antibody, clone OX-42
clone OX-42, Chemicon®, from mouse
Sinônimo(s):
CD11b
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
mouse
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
OX-42, monoclonal
reatividade de espécies
rat
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
Isotipo
IgG2a
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
temperatura de armazenamento
2-8°C
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Informações sobre genes
rat ... Itgam(25021)
Descrição geral
Especificidade
FUSION PARTNER: NSO myeloma cell line.
Imunogênio
Aplicação
Cell Structure
Integrins
forma física
Armazenamento e estabilidade
Nota de análise
Brain tissue
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2