Documentos Principais
BX1777
Supelco
Butyl Alcohol
OmniSolv®
Sinônimo(s):
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Fórmula linear:
CH3(CH2)2CH2OH
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352104
Número do índice EC:
200-751-6
pressão de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
OmniSolv®
Ensaio
≥99.7% (GC)
Formulário
liquid
técnica(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤0.05% Water (H2O)
≤0.2 μeq/g Titrable acid
resíduo de evaporação
≤1 ppm
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
p.e.
116-118 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
solubilidade
66 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
UV cutoff
≤215 nm
Absorção UV
λ: 215 nm Amax: ≤1.00
λ: 225 nm Amax: ≤0.25
λ: 230 nm Amax: ≤0.15
λ: 250 nm Amax: ≤0.05
λ: 260 nm Amax: ≤0.05
λ: 270 nm Amax: ≤0.01
λ: 300 nm Amax: ≤0.005
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
OCCCC
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
OmniSolv®
Nota de preparo
Product filtered through a 0.2 μm filter
Nota de análise
Assay (GC)99.7% minColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)500ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardTitrable acid0.2µeq/g maxUV Abs. at 215 nm1.00AU maxUV Abs. at 225 nm0.25AU maxUV Abs. at 230 nm0.15AU maxUV Abs. at 250 nm0.05AU maxUV Abs. at 260 nm0.05AU maxUV Abs. at 270 nm0.01AU maxUV Abs. at 300 nm0.005AU maxUV Cut-off215nm maxWater (H2O)0.05% max
Informações legais
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup