BX1780
Butyl Alcohol
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinônimo(s):
Butyl Alcohol, 1-Butanol
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets USP/NF
Nível de qualidade
pressão de vapor
6.7 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.4% (GC)
forma
liquid
Impurezas
≤0.0008 meq/g Titrable acid
≤0.01% Carbonyl compounds (as butyraldehyde)
≤0.1% Water (H2O)
≤0.2% Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]
resíduo de evaporação
≤0.005%
cor
APHA: ≤10
pH
7 (20 °C, 70 g/L in H2O)
pb
116-118 °C/1013 hPa
pf
-89 °C
temperatura de transição
flash point 34 °C
solubilidade
66 g/L
densidade
0.81 g/cm3 at 20 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
room temp
InChI
1S/C4H10O/c1-2-3-4-5/h5H,2-4H2,1H3
chave InChI
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Nota de análise
Carbonyl compounds (as butyraldehyde): 0.01% max
Color (APHA): 10 max
Di-n-Butyl ether [(C4 H9)2 O]: 0.2% max
Evaporation residue: 0.005% max
Form: Clear liquid
Titrable acid: 0.0008meq/g max
Water (H2O): 0.1% max
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system, Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
95.0 °F - Pensky-Martens closed cup
Ponto de fulgor (°C)
35 °C - Pensky-Martens closed cup