Documentos Principais
BI0347
Sigma-Aldrich
Capping Reagent B1 40% Acetic Anhydride in Acetonitrile
Biosynthesis Novabiochem®
Sinônimo(s):
dna
About This Item
Código UNSPSC:
41116006
Nível de qualidade
linha de produto
Novabiochem®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Acetylations
reagent type: derivatization reagent
temperatura de transição
flash point 9.4 °C
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Aplicação
BI0347-0200 is packaged in 24/400 glass bottles
BI0347-0505 is packaged in GL45 glass bottles
BI0347-4000 is packaged in 38/430 glass bottles
DNA Reagents Label Change Explanation
Biosynthesis Novabiochem®
Nota de análise
Assay (acetic anhydride): 39.0-41.0% v/v
Assay (acetonitrile): 59.0-61.0% v/v
Color (APHA): 10 max
Component: Acetic Anhydride Purity: 99.0% min
Component: Acetonitrile Purity (By GC): 99.9% min
Form: Clear liquid
Water (H2O): 100ppm max
Informações legais
Novabiochem is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
48.9 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
9.4 °C - closed cup