AQ502F
Goat Anti-Mouse IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate, Species Adsorbed
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse
fabricante/nome comercial
Chemicon®
concentração
0.5 mg/mL
técnica(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2