Documentos Principais
AQ106F
Sigma-Aldrich
Rabbit Anti-Goat IgG Antibody, F(ab′) 2, FITC conjugate
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
conjugado
FITC conjugate
forma do anticorpo
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
goat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
immunofluorescence: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Aplicação
Rabbit anti-Goat IgG Antibody, F(ab′) 2, FITC conjugate detects level of Goat IgG & has been published & validated for use in IF.
Research Category
Secondary & Control Antibodies
Research Sub Category
Fragment Specific Secondary Antibodies
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2