Documentos Principais
APT173
Sigma-Aldrich
Kit de ensaio de atividade colorimétrica da caspase 9, LEHD
Caspase-9 Colorimetric Activity Assay Kits provide a simple & convenient means for assaying the activity of caspases that recognize the LEHD.
Sinônimo(s):
Mch-6, ICE-LAP6, Apaf-3
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
Nível de qualidade
reatividade da espécie (prevista por homologia)
mammals
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
activity assay: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
método de detecção
colorimetric
Condições de expedição
dry ice
Informações sobre genes
human ... CASP9(842)
Descrição geral
A ativação das proteases/caspases da família ICE inicia a apoptose nas células de mamíferos. Os kits de ensaio de atividade colorimétrica da caspase-9 da Chemicon fornecem um meio conveniente e simples para analisar a atividade das caspases que reconhecem o LEHD. O ensaio se baseia na detecção espectrofotométrica do cromóforo de p-nitroanilina (pNA) após a clivagem da pNA do substrato marcado LEHD-pNA. A pNA livre pode ser quantificada usando um espectrofotômetro ou um leitor de placa de microtitulação em 405 nm. A comparação da absorbância da pNA de uma amostra apoptótica com um controle não induzido permite determinar em quantas vezes a atividade da caspase-9 aumentou comparativamente.
Aplicação
Categoria de pesquisa
Apoptose e câncer
Os kits de ensaio de atividade colorimétrica da caspase-9 fornecem um meio conveniente e simples para analisar a atividade das caspases que reconhecem o LEHD.
Componentes
Tampão de lise celular 5X (N.º do item 90065): 5 ml
Tampão de ensaio 5X (N.º do item 90066): 10 ml
Substrato da caspase-9 (Ac-LEHD-pNA) (N.º do item 90084): 1 ml de solução de 3 mg/ml
Inibidor da caspase-9 (Ac-LEHD-CHO) (N.º do item 90087): 50 μl de 100 μM (0,054 mg/ml) em DMSO
Padrão de pNA (N.º do item 90085): 250 μl de 10 mM em DMSO
Armazenamento e estabilidade
Mantenha os materiais do kit a –20 °C até a sua data de validade.
Precauções especiais:
· Após descongelar os reagentes, use imediatamente ou divida em alíquotas e congele a –20 °C para armazenar por mais tempo. Evite ciclos repetidos de congelamento/descongelamento.
· O substrato da caspase-9 e o padrão de pNA são particularmente fotossensíveis. Mantenha esses reagentes em recipientes âmbar ou cobertos.
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Glutaraldeído Grade I, 25% in H2O, specially purified for use as an electron microscopy fixative
Sigma-Aldrich
G5882
Glutaraldeído
Jean F Soustiel et al.
Experimental neurology, 214(2), 201-208 (2008-09-16)
The 18 kDa translocator protein (TSPO) is a protein complex located at the outer mitochondrial membrane and interacting with the mitochondrial permeability transition pore (mPTP), indicating its involvement in the control of mPTP opening. We intended to explore the effect
Mi In Roh et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 52(6), 3825-3831 (2011-02-12)
To investigate whether edaravone (3-methyl-1-phenyl-2-pyrazolin-5-one), a free radical scavenger, would be neuroprotective against photoreceptor cell death in a rat model of retinal detachment (RD). RD was induced in adult Brown Norway rats by subretinal injection of sodium hyaluronate. Edaravone (3
J F Soustiel et al.
Neuropathology and applied neurobiology, 34(4), 412-423 (2007-11-02)
Hyperbaric hyperoxia has been shown to reduce apoptosis in brain injury. As the 18-kDa translocator protein (TSPO), also known as peripheral-type benzodiazepine receptor, is closely associated with the mitochondrial transition pore and because of its role in mitochondrial respiration and
Vanessa Blas-Valdivia et al.
Marine drugs, 19(11) (2021-11-26)
C-phycoerythrin (C-PE) is a phycobiliprotein that prevents oxidative stress and cell damage. The aim of this study was to evaluate whether C-PE also counteracts endoplasmic reticulum (ER) stress as a mechanism contributing to its nephroprotective activity. After C-PE was purified
Dimosthenis Mantopoulos et al.
PloS one, 6(9), e24245-e24245 (2011-10-01)
Detachment of photoreceptors from the underlying retinal pigment epithelium is seen in various retinal disorders such as retinal detachment and age-related macular degeneration and leads to loss of photoreceptors and vision. Pharmacologic inhibition of photoreceptor cell death may prevent this