AP503B
Goat Anti-Chicken IgG (H+L) Antibody, biotin conjugate
Chemicon®, from goat
Sinônimo(s):
IgY
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
biotin conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
chicken
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Secondary & Control Antibodies
Whole Immunoglobulin Secondary Antibodies
forma física
Armazenamento e estabilidade
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2