Documentos Principais
AP202J
Sigma-Aldrich
Goat Anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate
Chemicon®, from goat
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.46
fonte biológica
goat
Nível de qualidade
conjugado
CY2 conjugate
forma do anticorpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de produto de anticorpo
secondary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
rat
fabricante/nome comercial
Chemicon®
técnica(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
unmodified
Categorias relacionadas
Descrição geral
Light chains covalently bound to a pair of heavy chains to form an antibody molecule. Immunoglobulin light chains occur in two types, kappa or lambda. Light chain′s mass is about 25,000 Daltons per mole. Each light chain consists of about 250 amino-acids long. These are usually designated by the Greek letters kappa and lambda. The ratio of kappa to lambda found in the immunoglobulin population varies by species.
Especificidade
Minimal cross-reaction with bovine, goat, horse, human, mouse, rabbit, and sheep.
Aplicação
Goat anti-Rat light chain Antibody, Cy2 conjugate detects level of light chain & has been published & validated for use in ELISA & WB.
Western Blotting: 1:50 -1:200
ELISA: 1:50 -1:200
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Descrição-alvo
25 kDa
Informações legais
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 3
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3